Przejdź do
A4486
AMPK (α1/β1/γ3), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
HAMPKb, MGC17785, MGC33776, MGC57364, PRKAA1, PRKAB1, PRKAG3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6420,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Specific activity:
157-213 nmol/min·mg
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
6420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Level
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
157-213 nmol/min·mg
mol wt
A1 subunit ~68 kDa, B1 subunit ~38 kDa, G3 subunit ~51 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
AMPK (A1/B1/G3) is a member of the AMPK family which are heterotrimeric proteins consisting of an α catalytic subunit, and non-catalytic β and γ subunits. AMPKs are an important energy-sensing enzyme group in the cells that monitor energy status particularly in response to stress. AMPKs regulate fatty acid and cholesterol synthesis by regulating the key rate-limiting enzymes acetyl-CoA carboxylase and 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase. The γ subunit is dominantly expressed in skeletal muscle where it may play a key role in the regulation of energy metabolism.
Physical form
Supplied in 50 mM Sodium Phosphate, pH 7.0, with 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, and 25% glycerol.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1233A4611SRP5004
Gene Information
human ... PRKAA1(5562), PRKAB1(5564), PRKAG3(53632)
Gene Information
human ... PRKAA1(5562), PRKAB1(5564), PRKAG1(5571)
Gene Information
human ... PRKAA1(5562), PRKAB2(5565), PRKAG1(5571)
Gene Information
human ... PRKAA2(5563), PRKAB2(5565), PRKAG2(51422)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
specific activity
157-213 nmol/min·mg
specific activity
626-848 nmol/min·mg
specific activity
297-401 nmol/min·mg
specific activity
255-345 nmol/min·mg
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
UniProt accession no.
Q13131, Q9Y478, Q9UGI9
UniProt accession no.
P54619, Q13131, Q9Y478
UniProt accession no.
O43741, P54619, Q13131
UniProt accession no.
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
P C Cheung et al.
The Biochemical journal, 346 Pt 3, 659-669 (2000-03-04)
The AMP-activated protein kinase (AMPK) cascade plays an important role in the regulation of energy homeostasis within the cell. AMPK is a heterotrimer composed of a catalytic subunit (alpha) and two regulatory subunits (beta and gamma). We have isolated and
B Viollet et al.
Biochemical Society transactions, 31(Pt 1), 216-219 (2003-01-28)
AMP-activated protein kinase (AMPK) is viewed as a fuel sensor for glucose and lipid metabolism. To understand better the physiological role of the catalytic AMPK subunit isoforms, we generated two knockout mouse models with the alpha1 (AMPK alpha 1(-/-)) and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A4486-10UG04061832847528