Przejdź do
A4394
N-Acetyl-D-glucosamine 6-phosphate sodium salt
≥98% (TLC)
Synonim(y):
GlcNAc-6-P Sodium Salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16NO9P · xNa+
Masa cząsteczkowa:
301.19 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
natural (inorganic)
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
white to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC1C(O)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C8H16NO9P.Na.H/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H2,14,15,16);;
InChI key
AILBPHCGSZBCSM-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Acetyl-D-glucosamine 6-phosphate (GlcNAc-6P), an intracellular form of GlcNAc, is a substrate used to identify, differentiate and characterize N-acetyl-D-glucosamine-phosphate deacetylase(s).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G487844001G5509
biological source
natural (inorganic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
natural (inorganic)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to almost colorless
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard S Hall et al.
Biochemistry, 46(27), 7942-7952 (2007-06-15)
NagA is a member of the amidohydrolase superfamily and catalyzes the deacetylation of N-acetyl-d-glucosamine-6-phosphate. The catalytic mechanism of this enzyme was addressed by the characterization of the catalytic properties of metal-substituted derivatives of NagA from Escherichia coli with a variety
Tim Miyashiro et al.
Molecular microbiology, 82(4), 894-903 (2011-10-14)
To successfully colonize and persist within a host niche, bacteria must properly regulate their gene expression profiles. The marine bacterium Vibrio fischeri establishes a mutualistic symbiosis within the light organ of the Hawaiian squid, Euprymna scolopes. Here, we show that
Juan Wang et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 62(Pt 11), 1097-1099 (2006-11-02)
Glucosamine-6-phosphate N-acetyltransferase from human liver, which catalyzes the transfer of an acetyl group from acetyl coenzyme A (AcCoA) to the primary amine of D-glucosamine 6-phosphate to form N-acetyl-D-glucosamine 6-phosphate, was expressed in a soluble form from Escherichia coli strain BL21
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A4394-25MG04061832386928