Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 464,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
464,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
<12% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
cation traces
Na: <8.5%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC(C=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P.Na.H/c7-3(1-8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,9-11H,2,7H2,(H2,12,13,14);;
InChI key
QSNQAUAPIDIXHB-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description ≥98% (TLC) | description ≥98% (TLC) | description ≥98.0% (TLC) |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to almost colorless | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?