Przejdź do
A3660
Apoferritin from equine spleen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
5 x 1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
glycerol solution (50% glycerol and 0.075 M NaCl)
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
glycerol solution (50% glycerol and 0.075 M NaCl)
Quality Segment
packaging
vial of 50 mg
storage temp.
−20°C
Application
Apoferritin is a gel filtration molecular weight marker that can be used in gel filtration chromatography and protein chromatography. Apoferritin has the ability to demetallate hemin and to metallate protoporphyrin IX.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3641L1668F4503
form
glycerol solution (50% glycerol and 0.075 M NaCl)
form
liquid
form
lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl)
form
saline solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
packaging
vial of 50 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apoferritin from equine spleen
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A3660-1VL04061833367759
A3660-5X1VL04061838219541
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the density of A3660-1vl (Apoferritin from equine spleen)?
    1 answer
    1. The solution is 50% glycerol with 75mM NaCL, in addition to the presence of 50 mg of Apoferritin per vial. However, a 50% glycerol solution is typically expected to have a density of 1.26 g/ml.
      Helpful?
  2. What is the purity percentage of A3660?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not tested for purity.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Can Product A3660, Apoferritin from equine spleen, be sterilized?
    1 answer
    1. Yes. First the glycerol will need to be removed (typically by dialysis). Then a solution of apoferritin in 0.15M sodium chloride can be filtered through a 0.2 micron filter, as is done for Product No. A3641.
      Helpful?
  5. What is the molecular weight of Product A3660, Apoferritin from equine spleen?
    1 answer
    1. The approximate molecular weight of this product is 443,000.
      Helpful?
  6. What is the concentration of Product A3660, Apoferritin from equine spleen?
    1 answer
    1. The concentration is roughly 25 mg/mL, according to the technical bulletin.