Przejdź do
A3641
Apoferritin from equine spleen
0.2 μm filtered
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4970,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
liquid
Mol wt:
major subunit ML 19,889, minor subunit MH 22,200, native ~481.2 kDa (24 subunits, approx. 20 kDa each)
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
mol wt
major subunit ML 19,889, minor subunit MH 22,200, native ~481.2 kDa (24 subunits, approx. 20 kDa each)
color
clear to slightly hazy, solution
storage temp.
2-8°C
Application
Apoferritin from equine spleen has been used:
  • to determine its partition coefficients in phase systems
  • in NaCl for iron loading of cultured cells
  • in in situ liquid scanning transmission electron microscope for imaging the interface of biology and nanotechnology
Biochem/physiol Actions
This protein shell of ferritin lacking iron is widely used for the calibration of gel filtration columns and sodium dodecyl sulfate (SDS)-polyacrylamide gel electrophoresis.[1] It is very abundant in beta-cells of the pancreas where it acts as an anti-oxidant.[2] When added to cultured endothelial cells apoferritin is taken up in a dose-responsive manner and appears to protect the cells from oxidant-mediated cytolysis. [3]
Physical form
Solution in 0.135 M sodium chloride.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F4503V8379A9275
form
liquid
form
saline solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
mol wt
major subunit ML 19,889, native ~481.2 kDa (24 subunits, approx. 20 kDa each), minor subunit MH 22,200
mol wt
H subunit ~21 kDa, L subunit ~19 kDa
mol wt
A subunit 75 kDa, B subunit 65 kDa
mol wt
glycoprotein 66 kDa, subunit 16 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
color
clear to slightly hazy, solution
color
red to brown
color
-
color
-
sterility
0.2 μm filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apoferritin from equine spleen
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)