Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1300,00 zł
Nazwa produktu
Atosiban, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: ≤100 mg/mL
originator
Ferring
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(NC(=O)[C@@]([H])(NC(=O)[C@@H](Cc2ccc(OCC)cc2)NC(=O)CCSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC1=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CCCN)C(=O)NCC(N)=O)[C@@H](C)CC)[C@@H](C)O
InChI
1S/C43H67N11O12S2/c1-5-23(3)35-41(63)53-36(24(4)55)42(64)50-29(20-32(45)56)38(60)51-30(43(65)54-17-8-10-31(54)40(62)49-27(9-7-16-44)37(59)47-21-33(46)57)22-68-67-18-15-34(58)48-28(39(61)52-35)19-25-11-13-26(14-12-25)66-6-2/h11-14,23-24,27-31,35-36,55H,5-10,15-22,44H2,1-4H3,(H2,45,56)(H2,46,57)(H,47,59)(H,48,58)(H,49,62)(H,50,64)(H,51,60)(H,52,61)(H,53,63)/t23-,24+,27-,28+,29-,30-,31-,35-,36-/m0/s1
InChI key
VWXRQYYUEIYXCZ-OBIMUBPZSA-N
Gene Information
human ... AVPR1A(552), OXTR(5021)
rat ... Oxtr(25342)
Application
- as an oxytocin receptor antagonist
- in the calcium mobilization assay for Z factor determination in uterine myometrium (UT-myo cells) and as a therapeutic agent to inhibit preterm labor
- to inhibit the activation of oxytocin-receptor-expressing neurons in the parabrachial nucleus of mice (OxtrPBN)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility H2O: ≤100 mg/mL | solubility DMSO: >12 mg/mL at warmed to 60 °C | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A3480-10MG | 04061833360958 |