Przejdź do
SML0271
VER-155008
≥98% (HPLC), Hsp70 inhibitor, powder
Synonim(y):
5′-O-[(4-Cyanophenyl)methyl]-8-[[(3,4-dichlorophenyl)methyl]amino]-adenosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H23Cl2N7O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
VER-155008, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](COCc4ccc(cc4)C#N)[C@@H](O)[C@H]3O)c(NCc5ccc(Cl)c(Cl)c5)nc12
InChI
1S/C25H23Cl2N7O4/c26-16-6-5-15(7-17(16)27)9-30-25-33-19-22(29)31-12-32-23(19)34(25)24-21(36)20(35)18(38-24)11-37-10-14-3-1-13(8-28)2-4-14/h1-7,12,18,20-21,24,35-36H,9-11H2,(H,30,33)(H2,29,31,32)/t18-,20-,21-,24-/m1/s1
InChI key
ZXGGCBQORXDVTE-UMCMBGNQSA-N
Application
VER-155008 has been used as a heat shock protein 70 (HSP70) inhibitor:
  • to study its effects on human embryonic kidney 293 (HEK293T) cells[1]
  • to study its effects on viral mRNA synthesis and protein expression in Vero E6 cells[2]
  • to determine its effects on the attenuation of seizures in rats[3]
Biochem/physiol Actions
VER-155002 is a Hsp70 inhibitor.
VER-155002 is a small molecule, ATP-derivative inhibitor of HSP70 (IC50 = 500 nM). The compound inhibits proliferation of several colon and breast cancer cell lines, induces caspase dependent apoptosis in BT474 cells and down regulates expression of Her2 and Raf-1 in HCT116 cells.
VER‐155008 positively promotes memory recovery and axonal regrowth.[4] It is also involved in inhibiting cell cycle progression and proliferation in non-small-cell lung cancer (NSCLC).[5]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1967SML2340SML1516
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)