Merck
SML1994
BOP
>97% (HPLC)
Synonim(y):
N-(Benzenesulfonyl)-L-prolyl-L-O-(1-pyrrolidinylcarbonyl)tyrosine sodium salt
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28N3NaO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.56
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
>97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
BOP (N-(Benzenesulfonyl)-L-prolyl-L-O-(1-pyrrolidinylcarbonyl)tyrosine sodium salt) is a potent and selective dual inhibitor of integrins alpha-4 beta-1 (α4β1) and alpha-9 beta-1 (α9β1) with Kd values in the picomolar range. BOP has been shown to preferentially mobilize hematopoietic stem cells (HSCs) and progenitors and to act synergistically with AMD3100.
Dual α9β1/α4β1 integrin inhibitor
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)