Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 434,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
434,00 zł
biological source
sheep
Quality Segment
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
hybridization: suitable, microbiological culture: suitable, protein quantification: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
sheep ... ALB(443393)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) |
| biological source sheep | biological source Porcine | biological source rabbit | biological source rat |
| technique(s) hybridization: suitable, protein quantification: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) surface plasmon resonance (SPR): suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Gene Information sheep ... ALB(443393) | Gene Information Porcine ... ALB(396960) | Gene Information rabbit ... ALB(100009195) | Gene Information rat ... ALB(24186) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?