Przejdź do
A0764
Albumin from rabbit serum
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
rabbit
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
surface plasmon resonance (SPR): suitable
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... ALB(100009195)
General description
Albumins are major serum proteins in mammals. They are glycosylated and correspond to a molecular weight of 66 kDa.[1] Rabbit albumin shares sequence homology with bovine and horse albumin. It has IIA, IIB and IIIB subdomains along with an uncharacterized ligand binding site.[1]
Application
Albumin from rabbit serum has been used in:
  • the generation of advanced glycation end-products (AGEs)[2]
  • the vaccine antigen generation
  • surface plasmon resonance studies with antibody fragments
Biochem/physiol Actions
Serum albumins are multifunctional as they bind and transport various biomolecules. They have allergenic potential.[1]
Preparation Note
Prepared from albumin (A0639).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4538A3559A6272
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rat
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
rabbit ... ALB(100009195)
Gene Information
rat ... ALB(24186)
Gene Information
mouse ... ALB(11657)
Gene Information
rat ... ALB(24186)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from rabbit serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)