Przejdź do
A4538
Albumin from rat serum
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonim(y):
RSA, Rat albumin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
rat
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... ALB(24186)
General description
Albumin from rat serum comprises N-terminal signal and pro-peptide sequence. It has more tyrosine residues than human albumin[1] and has a single tryptophan residue.[2]
Application
Albumin from rat serum has been used:
  • as a standard in rocket electrophoresis for quantification of cerebrospinal fluid and serum proteins[3]
  • in the preparation of Alexa Fluor 488 labeled fluorescent probe for confocal laser scanning microscopy (CLSM) studies[4]
  • as a component of perfusate solution for suspending rat erythrocytes[5]
Biochem/physiol Actions
Rat serum albumin (RSA) is useful for exogenous ligand transport studies. The tryptophan residue is useful in fluorescence spectroscopy measurements.[2]
Preparation Note
Prepared from albumin (A6272).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6272A0764A3559
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from rat serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)