Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 205,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 390,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4450,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
205,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]/D +103 to +105°°(lit.)
technique(s)
flow cytometry: suitable, gas chromatography (GC): suitable, ion chromatography: suitable, microbiological culture: suitable
color
white to off-white
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for determination of protein concentration, suitable for microtiter plates
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
General description
Application
- to induce and regulate the expression of specific genes or proteins in bacterial strains[1]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Suitable for biochemical and cell culture research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay 99% | assay 98% | assay - |
| technique(s) flow cytometry: suitable, ion chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| suitability suitable for determination of protein concentration, suitable for microtiter plates | suitability - | suitability - | suitability - |
| form powder | form - | form powder | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Arabinose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?