Przejdź do
1.01492
L(+)-Arabinoza
suitable for microbiology
Synonim(y):
Pektynoza, L-arabinopiranoza, L-galaktoheksoza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
226-214-6
NACRES:
NA.74
MDL number:
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 100 g, pkg of 5 kg
pH
6.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
158-160 °C
application(s)
microbiology, pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Streptococcus spp.
SMILES string
OC(C(O)CO)C(O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYSA-N
General description
L(+)-Arabinoza, monosacharyd aldopentozy, jest izomerem D-galaktozy, powszechnie stosowanym jako substrat w pożywkach bakteryjnych do wzrostu bakterii wykorzystujących arabinozę. Dostaje się do komórki bakteryjnej poprzez system fosfotransferazy zależnej od fosfoenolopirogronianu.
Mikroorganizmy mogą fermentować tylko określone węglowodany, w zależności od posiadanych enzymów rozkładających węglowodany. Fermentację można wykryć poprzez produkcję gazu (CO2) w ciekłym podłożu i/lub zmianę koloru pH spowodowaną produkcją kwasu. L(+)-Arabinoza jest dodawana do dowolnego bezcukrowego podłoża podstawowego w celu przetestowania zdolności organizmu do hydrolizy arabinozy jako jedynego źródła węgla i energii podczas fermentacji. Arabinoza jest zwykle fermentowana w warunkach produkcji kwasu i gazu przez wiele bakterii Enterobacter i bakterii z grupy coli.
Application
L(+)-Arabinoza jest zalecana do wykrywania bakterii fermentujących arabinozę w próbkach żywności i próbkach środowiskowych. Znajdują one zastosowanie w różnych sektorach, takich jak przemysł spożywczy i mleczarski, przemysł wodny, laboratoryjne testy farmaceutyczne, przemysł kosmetyczny, testy środowiskowe i sanitarne, diagnostyka kliniczna itp.
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): zgodne
Spec. rotacja [α²0/D (100 g/l, woda): +103,0 - +105,0 °
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Test TLC: zgodny
Woda: ≤ 0,5 %
Przydatność dla mikrobiologii: zgodna z
Całkowita liczba drobnoustrojów tlenowych (TAMC): ≤ 1000 CFU/g
Całkowita połączona liczba drożdży/pleśni (TYMC): ≤ 100 CFU/g
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3256W32550110839
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
suitability
Citrobacter spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Streptococcus spp.
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
158-160 °C
mp
160-163 °C (lit.)
mp
160-163 °C (lit.)
mp
155-159 °C, 160-163 °C (lit.)
packaging
pkg of 100 g, pkg of 5 kg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L(+)-Arabinoza