W325501
L-(+)-Arabinose
99%
Synonim(y):
(+)-arabinose, (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, L(+)-Pectinose, L-arabino-pentose, Pectin sugar
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]/D 102 to 105°, c = 10 in H2O (24 hours)
mp
160-163 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody
ciąg SMILES
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Klucz InChI
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3