The stability of this product in solution has not been determined. Various sources suggest that stock solutions may be stored in aliquots at ?20°C for 1 month and at ?80°C for 6 months. This information has not been validated.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
Nazwa produktu
ARL 67156 trisodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL, DMSO: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].CCN(CC)c1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)C(Br)(Br)P([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C15H24Br2N5O12P3.3Na.H2O/c1-3-21(4-2)12-9-13(19-6-18-12)22(7-20-9)14-11(24)10(23)8(33-14)5-32-37(30,31)34-36(28,29)15(16,17)35(25,26)27;;;;/h6-8,10-11,14,23-24H,3-5H2,1-2H3,(H,28,29)(H,30,31)(H2,25,26,27);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t8-,10-,11-,14-;;;;/m1..../s1
InChI key
UWMONIJVKGTUGE-OPKBHZIBSA-K
Gene Information
human ... ENTPD2(954)
General description
Application
- to prevent ATP degradation during cerebrospinal fluid extraction[3]
- as an ATPase inhibitor in ATP quantification assay for preventing ATP degradation in cytoplasm and mitochondrion[4]
- as an ecto-ATPase inhibitor to treat cancer cells for ATP release assay[5]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: >20 mg/mL, DMSO: insoluble | solubility H2O: soluble | solubility H2O: soluble | solubility DMSO: 1.1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL |
| color white to off-white | color white | color off-white to light tan | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A265-25MG | 04061832945231 |
| A265-5MG | 04061833359600 |
| SAB4100313-200UL | 04061836269586 |
-
What is the stability of Product A265, ARL 67156 trisodium salt hydrate, in solution (water)?