Przejdź do
M3808
MRS 2179 ammonium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2′-Deoxy-N6-methyl adenosine 3′,5′-diphosphate diammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17N5O9P2 · xNH3 · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.23 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Storage condition:
desiccated
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 1.1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.O.CNc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C11H17N5O9P2.H3N.H2O/c1-12-10-9-11(14-4-13-10)16(5-15-9)8-2-6(25-27(20,21)22)7(24-8)3-23-26(17,18)19;;/h4-8H,2-3H2,1H3,(H,12,13,14)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);1H3;1H2/t6-,7+,8+;;/m0../s1
InChI key
DEQIORFOBOEGKZ-ZJWYQBPBSA-N
Gene Information
human ... P2RY1(5028)
Application
MRS 2179 ammonium salt hydrate has been used as a P2Y1 receptor antagonist in porcine coronary small arteries, endothelial cells, and hippocampal astrocytes.
Biochem/physiol Actions
MRS 2179 resists localized venous thrombosis and is useful in treating thrombotic syndromes due to its platelet aggregation inhibition functionality.
Competitive P2Y1 purinoceptor antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2846V2264A6779
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 1.1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)