Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł 1300,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1300,50 zł
Cena katalogowa1530,00 złZaoszczędź 15%Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
off-white to light tan
solubility
H2O: soluble
originator
Abbott
SMILES string
O.Cl.Cl.N[C@H]1C[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cc(I)c3c(N)ncnc23
InChI
1S/C11H14IN5O2.2ClH.H2O/c12-4-2-17(6-1-5(13)8(18)9(6)19)11-7(4)10(14)15-3-16-11;;;/h2-3,5-6,8-9,18-19H,1,13H2,(H2,14,15,16);2*1H;1H2/t5-,6+,8+,9-;;;/m0.../s1
InChI key
INMLNTBMPNIKQK-HWZUHWJPSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition protect from light | storage condition - |
| color off-white to light tan | color white to beige | color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A2846-5MG | 04061832433769 |