Przejdź do
A2536
L-2-Aminobutyric acid
BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
L-α-Aminobutyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
831,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-083-3
Beilstein/REAXYS Number:
1720935
MDL number:
831,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
biological source
Porcine kidney, microbial, plant
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
General description
L-2-Aminobutyric acid is synthesized from L-threonine and L-aspartic acid through a ⍺-transamination reaction. It is an L-alanine analogue with an ethyl side chain.
Biochem/physiol Actions
L-α-Aminobutyric acid (AABA) is an isomer of the non-natural amino acid aminobutyric acid with activity in the γ-glutamyl cycle that regulates glutathione biosynthesis. Recently AABA has been studied as a supplement to in vitro maturation medium (NCSU 23 medium) for culture of oozytes and embryos. This product has been qualified for use in cell culture. AABA is also used as a substitute amino acid for alanine in studies on peptide function.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1879162663A7627
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
Porcine kidney, plant, microbial
biological source
-
biological source
-
biological source
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A one-pot system for production of L-2-aminobutyric acid from L-threonine by L-threonine deaminase and a NADH-regeneration system based on L-leucine dehydrogenase and formate dehydrogenase
Tao R, et al.
Biotechnology Letters, 36(4), 835-841 (2014)
l-2-Aminobutyric acid: two fully ordered polymorphs with Z?= 4
Gorbitz CH
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 66(2), 253-259 (2010)
Cornelia Reimmann et al.
Journal of bacteriology, 186(19), 6367-6373 (2004-09-18)
In Pseudomonas aeruginosa, the antibiotic dihydroaeruginoate (Dha) and the siderophore pyochelin are produced from salicylate and cysteine by a thiotemplate mechanism involving the peptide synthetases PchE and PchF. A thioesterase encoded by the pchC gene was found to be necessary
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A2536-1G04061833350447
A2536-5G04061833350485