162663
DL-2-Aminobutyric acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
AABA, Homoalanine, alpha-amino-n-butyric acid
About This Item
Polecane produkty
product name
DL-2-Aminobutyric acid, ReagentPlus®, 99%
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
291 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3