Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 178,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 627,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
178,00 zł
Nazwa produktu
L-Alanine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
, Colorless or White
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay 98.5-101.0% | assay - | assay - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| color , Colorless or White | color white | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Alanine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?