Przejdź do
A2251
Acetyl-β-methylcholine chloride
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
(2-Acetoxypropyl)trimethylammonium chloride, Methacholine chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
929,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH(CH3)CH2N(Cl)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.69
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-537-2
Beilstein/REAXYS Number:
4162373
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
929,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
171-173 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL (solutions undergo rapid, pH-dependent decomposition at pH > 6.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Application
Acetyl-β-methylcholine (methacholine), an analog of acetylcholine, is use as a receptor agonist to study processes such as airway hyperresponsiveness associated with asthma.
Biochem/physiol Actions
Metabolically stable analog of acetylcholine; muscarinic agonist. Its ability to constrict airway smooth muscle is used to assess bronchial reactivity in the laboratory and clinically.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A56262697826978
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
solubility
H2O: 50 mg/mL (solutions undergo rapid, pH-dependent decomposition at pH > 6.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
mp
171-173 °C (lit.)
mp
-
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetyl-β-methylcholine chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mina Youssef et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 373(3), 476-487 (2020-04-11)
Zona pellucida binding protein 2 (Zpbp2) and ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 3 (Ormdl3), mapped downstream of Zpbp2, were identified as two genes associated with airway hyper-responsiveness (AHR). Ormdl3 gene product has been shown to regulate the biosynthesis of ceramides. Allergic
Bing Han et al.
PloS one, 6(2), e17236-e17236 (2011-03-02)
The great advances of nanomaterials have brought out broad important applications, but their possible nanotoxicity and risks have not been fully understood. It is confirmed that exposure of environmental particulate matter (PM), especially ultrafine PM, are responsible for many lung
J G Martin et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 70(4), 597-601 (1992-04-01)
Airway responsiveness to methacholine and other bronchoconstrictors is highly variable within and among species. The aim of the experiments in this report was to evaluate the importance of the quantity of airway smooth muscle as a determinant of intra- and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A2251-100G04061835505869
A2251-25G04061835541980
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?