Przejdź do
A5626
Acetylthiocholine chloride
≥99% (TLC), powder
Synonim(y):
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium chloride acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
732,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COSCH2CH2N(CH3)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.73
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
227-953-7
MDL number:
732,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GZYVLKKMMDFCKR-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... ACHE(43)
Application
Acetylthiocholine chloride has been used to determine the acetylcholine esterase activity of semen exosomes (SE). It has also been used as a substrate for acetylcholine esterase in microcalorimetric study of its kinetic parameters.
Biochem/physiol Actions
Acetylcholinesterase substrate and nicotinic acetylcholine receptor agonist.
Acetylcholinesterase (AChE) enzyme plays an important physiological role in the neurotransmission process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A57512697826978
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)