Przejdź do
26978
Choline chloride
BioUltra, ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
1005,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.62
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-655-4
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Grade:
reagent grade
Form:
powder or crystals
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
reagent grade
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
color
colorless to white
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.015, λ: 280 nm Amax: 0.010
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
Biochem/physiol Actions
Choline is an essential nutrient, commonly grouped with the B complex vitamins, that plays key roles in many biological processes.
Other Notes
Restores cholinergic, biochemical and pharmacological activities in striata of decorticated rats[1]
Sales restrictions may apply
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7527C7527C1879
form
powder or crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
5.0-6.5 (25 °C, 140 g/L)
pH
5.0-6.5 (25 °C, 140 g/L)
pH
-
form
powder or crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
5.0-6.5 (25 °C, 140 g/L)
pH
5.0-6.5 (25 °C, 140 g/L)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)