Przejdź do
A2237
Phosphatase, Alkaline shrimp
≥900 DEA units/mL, buffered aqueous glycerol solution, recombinant, expressed in proprietary host
Synonim(y):
Phosphatase, Alkaline from shrimp, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
eCl@ss:
42010105
Recombinant:
expressed in proprietary host
Concentration:
≥900 DEA units/mL
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in proprietary host
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥900 DEA units/mL
foreign activity
RNAse, DNAse, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Shrimp alkaline phosphatase is a heat labile, hydrolase enzyme. It is a high specific activity alkaline phosphatase purified from a recombinant source. There are two preferred sites for enzyme activity: 5′ protruding, recessive and blunt 5′-termini. The enzyme is irreversibly heat inactivated at 65°C for 15 minutes.
Application
Alkaline phosphatase was used to examine its role in the prevention of high-fat-diet-induced metabolic syndrome in mice.[1] It also may be used in pasteurization process for milks used in dairy products.[2]
Biochem/physiol Actions
Alkaline phosphatase is commonly responsible for dephosphorylation of nucleotides, proteins and alkaloids. The enzyme nonspecifically catalyzes the dephosphorylation of 5′-termini DNA and RNA phosphomonoesters reactions but it does not affect diphosphate or triphosphate linkages.
Physical form
solution in 50% glycerol containing 25 mM Tris-HCl, pH 7.5, 1 mM MgCl2
Analysis Note
Protein determined by biuret
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmole of 4-nitrophenyl phosphate per minute at pH 9.8 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6774P7640P8361
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
solid
recombinant
expressed in proprietary host
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in Pichia pastoris
concentration
≥900 DEA units/mL
concentration
5-20 mg/mL
concentration
-
concentration
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A2237-500UN04061832754154
A2237-1KU04061833349878