Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2300,00 zł
recombinant
expressed in Pichia pastoris
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥4000 units/mg protein
mol wt
apparent mol wt 160 kDa
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in Pichia pastoris, ≥4000 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥100 DEA units/mg protein | description suitable for enzyme immunoassay, solution (clear, colorless), ~2500 U/mg protein (~10 mg/ml) | description ≥5,500 DEA units/mg protein |
| specific activity ≥4000 units/mg protein | specific activity ≥100 DEA units/mg protein | specific activity ~2500 U/mg protein (~10 mg/ml) | specific activity ≥5,500 DEA units/mg protein |
| recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| form solid | form lyophilized powder | form solution (clear, colorless) | form (Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6) |
| mol wt apparent mol wt 160 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt dimer ~160 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?