Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 626,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
626,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)ccc12
InChI
1S/C16H21N5O3.ClH/c1-9-7-14(22)24-13-8-10(4-5-11(9)13)21-15(23)12(17)3-2-6-20-16(18)19;/h4-5,7-8,12H,2-3,6,17H2,1H3,(H,21,23)(H4,18,19,20);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
PFLMUQNBZRXRHD-YDALLXLXSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (TLC) |
| solubility acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A2027-5MG | 04061833343692 |
| A2027-25MG | 04061833054413 |