Przejdź do
A4302
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
aminopeptidase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
L-Alanine 4-methyl-7-coumarinylamide trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
554,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O3 · C2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.29
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
554,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, aminopeptidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluorescence
λex 325 nm; λem 389 nm in ethanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H14N2O3.C2HF3O2/c1-7-5-12(16)18-11-6-9(3-4-10(7)11)15-13(17)8(2)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,8H,14H2,1-2H3,(H,15,17);(H,6,7)/t8-;/m0./s1
InChI key
YYGKKBUKGNFDJW-QRPNPIFTSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2027A2628C8022
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 325 nm; λem 389 nm in ethanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 290 nm; λem 390 nm (buffer pH 7.1), λex 290 nm; λem 437 nm (Reaction product)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A4302-250MG04061833054673
A4302-25MG04061833054680
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can Product A4302, L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt be utilized as a substrate for Aminopeptidase?
    1 answer
    1. The use of L-Alanine 7-Amido-4-methylcoumarin as a substrate for Aminopeptidase is described in Biochem. J., 211, 567 - 573 (1982). The excitaion and emission maximum of the liberated NH2-Mec is 380 nm and 440 nm respectively.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.