Przejdź do
A1882
6-Azauridine
Synonim(y):
2-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 6-Azauracil riboside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.19
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-199-6
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
157-159 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2N=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H11N3O6/c12-2-3-5(14)6(15)7(17-3)11-8(16)10-4(13)1-9-11/h1,3,5-7,12,14-15H,2H2,(H,10,13,16)/t3-,5-,6-,7-/m1/s1
InChI key
WYXSYVWAUAUWLD-SHUUEZRQSA-N
General description
6-Azauridine is a pyrimidine nucleoside analog.
Application
6-Azauridine (AzUrd) blocks the conversion of orotic acid into UMP and it is used in antiviral studies.
6-Azauridine has been used:
  • in uridine monophosphate synthase (UMPS) activity assay
  • as an antiviral agent to study its inhibition effect and cytotoxic potential on foot and mouth disease virus
  • to screen for anticryptosporidial activity
  • in the pretreatment of HeLa cells to study its effect on inhibition of cellular uridine synthesis before and during chase with 5-bromouridine 5′-triphosphate (BrUTP)
  • as a reference compound for comparing the antiviral activity and cytotoxic activity against viral host cell lines
Biochem/physiol Actions
6-azauridine is a prodrug, upon conversion to 6-aza-UMP, inhibits uridine monophosphate synthase (UMPS). It is a broad spectrum anti-metabolite. It interferes with pyrimidine biosynthesis and affects the cellular nucleic acid levels. It is considered as a antineoplastic metabolite.[1] It inhibits RNA viruses like chikungunya virus, semliki forest virus, and human coronavirus. It significantly inhibits the growth of Cryptosporidium parasites.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1757A4036C4654
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
157-159 °C (lit.)
mp
274-275 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)