Przejdź do
C4654
Cytidine
BioReagent, suitable for cell culture, powder, ≥99%
Synonim(y):
Cytosine β-D-riboside, Cytosine-1-β-D-ribofuranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
187,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
462,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.22
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-610-9
Beilstein/REAXYS Number:
89173
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
UHDGCWIWMRVCDJ-XVFCMESISA-N
Gene Information
mouse ... Uck1(22245)
General description
Cytidine is a nucleoside molecule. It is formed when cytosine is attached to a ribose ring through a β-N1-glycosidic bond.[1]
Application
Cytidine has been used as a component to prepare ribonucleoside stock solution to assess its effects on the anaerobic growth of several Bacillus mojavensis strains.[2]
Cytidine has been used as a non-essential aminoacid component of minimal essential medium (MEM) to analyse interspecies somatic cell nucleus transfer (iSCNT)-derived blastocysts. It has also been used as a supplement in the culture medium of HeLa cells, to study the effects of cytidine addition on rods and rings (RR) induced by glutamine deprivation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C122106U3750U3003
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytidine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How do I dissolve Product No. C4654, Cytidine?
    1 answer
    1. The product is tested for solubility in water at 50 mg/mL.  It may be soluble at higher concentrations as well.  Solutions of cytidine are clear or can be faint yellow in color.
      Helpful?
  3. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.