Przejdź do
A1757
6-Azauracil
≥98%, powder
Synonim(y):
6-AU, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione, 3,5-Dihydroxy-1,2,4-triazine, 6-Aza-2,4-dihydroxypyrimidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.07
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
207-318-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
116472
Assay:
≥98%
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6-Azauracil, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
274-275 °C (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
SMILES string
O=C1NN=CC(=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Azauracil has been used as a transcriptional inhibitor to study its effects on the deletion of termination and polyadenylation protein (Tpa1) and Mag1 on cell viability.[1] It has also been used as an orotidine-5′-monophosphate decarboxylase (OMPdecase) inhibitor in minimal media for determining the OMPdecase activity.
Biochem/physiol Actions
6-Azauracil (6-AU) is a pyrimidine analog of uracil and exhibits antitumor activity. It inhibits the growth of various microorganisms by depleting intracellular guanosine triphosphate (GTP) and uridine triphosphate (UTP) nucleotide pools.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1882O28758.41156
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98.0% (acidimetric)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
mp
274-275 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
mp
-
mp
274-275 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Azauracil
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)