Przejdź do
A1520
α-Amylase Inhibitor
≥200 inhibitor U/mg protein (using porcine pancreatic α-amylase), ≥1000 inhibitor U/mg protein (using human salivary α-amylase), lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
α-Amylase Inhibitor from Triticum aestivum (wheat seed), Type I, lyophilized powder
biological source
Triticum estivum
Quality Segment
type
Type I
form
lyophilized powder
specific activity
≥1000 inhibitor U/mg protein (using human salivary α-amylase), ≥200 inhibitor U/mg protein (using porcine pancreatic α-amylase)
composition
Protein, 35-65% biuret
storage temp.
−20°C
General description
α-Amylases are endoglycosidases, that are classified into glycosyl hydrolase family 13 (1-3).
Application
α-Amylase Inhibitor from Triticum aestivum (wheat seed) has been used to determine its effects on salivary gland (SG) amylase activity. It has also been used to inhibit the activity from the extract from Bemisia tabaci.
Biochem/physiol Actions
Competitive inhibitor of human salivary α-amylase. KI = 2.9 nM, compared to a KM of 5.9 mM (calculated per mole of α-1,4-linked maltose residues).
α-Amylases can hydrolyze α-(1,4)-D-glycosidic linkages. It participates in the breakdown of starch and glycogen. Inhibiting this enzyme can be used as a strategy to treat dental caries, diabetes, obesity and periodontal diseases.
Physical form
Lyophilized powder containing buffer salts as sodium phosphate.
Other Notes
One unit will reduce the activity of two units of α-amylase (A0521) by 50% after pre-incubation at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10069A6380A4862
biological source
Triticum estivum
biological source
Bacillus sp.
biological source
bacterial (Bacillus amyloliquefaciens)
biological source
Bacillus sp.
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
specific activity
≥1000 inhibitor U/mg protein (using human salivary α-amylase), ≥200 inhibitor U/mg protein (using porcine pancreatic α-amylase)
specific activity
~380 U/mg
specific activity
≥1,500 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
type
Type I
type
-
type
Type II-A
type
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A1520-1MG04061833342381
A1520-5MG04061833267141
A1520-25MG04061833267134