跳转至内容
Merck
A4862
α-淀粉酶 来源于芽孢杆菌
liquid
别名:
Termamyl ® 300L
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
关于此项目
化学文摘社编号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Biological source:
Bacillus sp.
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
biological source
Bacillus sp.
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
General description
α-淀粉酶属于糖基水解酶家族 13。由 A、B 和 C 结构域组成。结构域 A 有两个天冬氨酸和一个谷氨酸作为催化残基。结构域 B 具有 Ca 2 + 和 Na + 结合位点。
Application
α-淀粉酶来自 芽孢杆菌 的淀粉酶。已用于冻干微藻样品的消化。也用于评价 α-海洋藻类样品和Myrmecodia platytyrea中的淀粉酶抑制活性。
Biochem/physiol Actions
α-淀粉酶将 α-d-(1,4)-葡糖苷键上的多糖淀粉、麦芽低聚糖水解成α-异头产物。在工业上有广泛的应用,包括 食品、药品、纺织品和纸张。
Other Notes
在pH 6.9、20°C下,一个单位可在3分钟内从淀粉中释放出1.0 mg麦芽糖。
Legal Information
Novozyme Corp.的产品。
Termamyl is a registered trademark of Novozymes Corp.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库