Przejdź do
A6380
α-Amylase from Bacillus sp.
Type II-A, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
Alpha-Amylase, Glycogenase, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
838,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-565-6
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥1,500 units/mg protein (biuret)
Assay:
≥30%
Biological source:
bacterial (Bacillus amyloliquefaciens)
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Bacillus amyloliquefaciens)
Quality Segment
type
Type II-A
assay
≥30%
form
lyophilized powder
specific activity
≥1,500 units/mg protein (biuret)
mol wt
50-55 kDa by SDS-PAGE
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
solubility
H2O: soluble 0.1 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
−20°C
General description
α-Amylase, an extracellular enzyme, is present in many animals and plants, and also in microorganisms, such as different Bacillus species.
α-Amylase (1,4-α-d-glucan glucohydrolase), an endo-acting glucanase, is a member of the glycoside hydrolase family 13 (GH13).
Application
α-Amylase from Bacillus sp. has been used:
  • as a component of salivary fluid to perform artificial mastication; in luminal gastrointestinal digestion experiment
  • as a standard in sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) to determine the concentration of α-Amylase
  • to de-starch the alcohol insoluble residue (AIR) for non-cellulosic neutral monosaccharide analysis
Biochem/physiol Actions
α-Amylase degrades starch into oligosaccharides such as maltose, and glucose and alpha limit dextrin. It hydrolyzes the α-(1→4) glucosidic linkages in polysaccharides of three or more α-(1→4) linked D-glucose units, without hydrolyzing the α-(1→6) bond. It participates in glucose production and is essential for energy acquisition. α-Amylases are widely known industrial enzymes used in the food, detergent, textile, fermentation, and pharmaceutical industries.
Features and Benefits
  • α-Amylase from Bacillus licheniformis NCIB 6346 retains over 98% of its activity after 60 minutes at pH 6.2 and 85°C.
  • Other α-Amylase maintain 100% of their activity after storage for 1 hour at 91°C.
Maintains >98% of activity after 60 minutes at pH 6.2 at 85 °C.
Preparation Note
4× crystallized
Dissolves in water to form a clear, colorless solution at 0.1 mg/mL concentration.
Other Notes
One unit will liberate 1.0 mg of maltose from starch in 3 min at pH 6.9 at 20 °C.
This product is for R&D use only, not for drug, household, or other uses. Please consult the Safety Data Sheet for information regarding hazards and safe handling practices.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10069A10311.03604
assay
≥30%
assay
-
assay
-
assay
-
specific activity
≥1,500 units/mg protein (biuret)
specific activity
~380 U/mg
specific activity
300-1,500 units/mg protein
specific activity
-
biological source
bacterial (Bacillus amyloliquefaciens)
biological source
Bacillus sp.
biological source
-
biological source
-
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amylase from Bacillus sp.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I just wanted to know if this is food grade. I want to use it for developing sorghum milk (starch hydrolysis)
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. Currently, a food grade product option is not available.