Przejdź do
A1509
Acetyl-DL-carnitine hydrochloride
>98% (TLC)
Synonim(y):
(±)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
716,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.70
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
219-709-3
MDL number:
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetyl-DL-carnitine hydrochloride,
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
InChI
1S/C9H18NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3,(H,12,13);1H
InChI key
KEOLEGXENCLAMX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Weak cholinergic receptor agonist; intermediate in lipid metabolism.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9500A6706C0283
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (titration)
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
white
color
white
color
white to off-white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)