Przejdź do
C9500
(±)-Carnitine hydrochloride
≥98% (TLC)
Synonim(y):
β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride, (±)-Carnitine chloride, DL-Carnitine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Cl)CH2CH(OH)CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.66
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
207-309-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4163212
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(±)-Carnitine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI key
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Carnitine is a racemic mixture of the quaternary ammonium stereoisomers biologically active L-carnitine and biologically inactive D-carnitine. DL-Carnitine is used in comparative studies with the pure isomers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0283A1509745472
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
>98% (TLC)
assay
97% (CP)
color
white
color
white
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Carnitine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)