Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
plant
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
≥8 μmol per mL
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
11 atoms (when ligands (aldehydes, carboxylic acids) are coupled through free hydrazide groups)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Adipic acid dihydrazide Agarose can be used in proteomics and protein chromatography. It has been utilized in research for purifying and identifying the fungal phytotoxin Fusicoccin (FC), identifying RNA binding proteins that interact with RNA cis-elements, and enzyme purification such as peroxisomes from guinea pig liver.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant | biological source - | biological source - | biological source - |
| technique(s) microbe id | metabolite detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) affinity chromatography: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| suitability suitable for chromatography | suitability - | suitability - | suitability - |
| form saline suspension | form powder | form crystals | form buffered aqueous suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?