Przejdź do
8.18650
Kwas adypinowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas heksanodiowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
118,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
169,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-673-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
crystals
118,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.097 hPa ( 18.5 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
crystals
autoignition temp.
405 °C
potency
5700 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.7 (25 °C, 23 g/L in H2O)
mp
150.9 °C
transition temp
flash point 196 °C
density
1.36 g/cm3 at 25 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biodepolimeryzacja włókien poliamidowych przy użyciu Yarrowia lipolytica jako biokatalizatora całokomórkowego: W niniejszym badaniu zbadano syntezę poliamidu-6,6 poprzez polikondensację dwóch początkowych jednostek monomerycznych: kwasu adypinowego i heksametylenodiaminy (FS Buarque et al., 2024).
  • Efekt międzyfazowego wiązania wodorowego między CeO2 i g-C3N4 zwiększa konwersję do kwasu adypinowego z tlenowego utleniania cykloheksanu: Badania te podkreślają, w jaki sposób międzyfazowy efekt wiązania wodorowego między katalizatorami może poprawić tlenowe utlenianie cykloheksanu do kwasu adypinowego, co stanowi znaczący krok w kierunku zrównoważonej produkcji kwasu adypinowego (K Li et al., 2024).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR23418914309582
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
≥99.5% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
crystals
form
powder
form
-
form
-
density
1.36 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
mp
150.9 °C
mp
-
mp
151-154 °C (lit.)
mp
151-154 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas adypinowy
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
384.8 °F - closed cup
flash_point_c
196 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818650010004022536441665
818650100004022536441672