Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
rabbit
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
ELISA: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... ALB(100009195)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) surface plasmon resonance (SPR): suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable |
| assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rat |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Alessandro Zorzi et al.
Nature communications, 8, 16092-16092 (2017-07-18)
The rapid renal clearance of peptides in vivo limits this attractive platform for the treatment of a broad range of diseases that require prolonged drug half-lives. An intriguing approach for extending peptide circulation times works through a 'piggy-back' strategy in
Stephanie K Aoki et al.
Molecular microbiology, 70(2), 323-340 (2008-09-03)
Contact-dependent growth inhibition (CDI) is a phenomenon by which bacterial cell growth is regulated by direct cell-to-cell contact via the CdiA/CdiB two-partner secretion system. Characterization of mutants resistant to CDI allowed us to identify BamA (YaeT) as the outer membrane
Claus G Madsen et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 92, 1-7 (2015-02-11)
This study describes how protein release from polymer matrices correlate with simple measurements on the intrinsic viscosity of the polymer solutions used for casting the matrices and calculations of the solubility parameters of polymers and solvents used. Matrices of poly(dl-lactide-co-glycolide)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A0639-5G | 04061833616093 |
| A0639-1G | 04061823779722 |
| A0639-500MG | 04061833433232 |
| A0639-10G | 04061833616086 |