Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 745,00 zł |
Informacje o tej pozycji
745,00 zł
usage
sufficient for 70 purifications
Quality Level
technique(s)
DNA purification: suitable
input
sample(s) (gel slices)
test parameters
sample volume: 3.5 g agarose
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
The purified DNA is suitable for a variety of downstream applications, such as automated DNA sequencing, PCR, restriction digestion, cloning, and labeling.
Features and Benefits
- Bind up to 10 μg of DNA
- Recoveries up to 80%
- Up to 3.5 g can be processed per column
- Compatible with both standard and low-melting agarose in TAE or TBE buffer
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 70 purifications | usage sufficient for 70 purifications | usage sufficient for 350 purifications | usage sufficient for 15 purifications |
| technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| input sample(s) (gel slices) | input - | input - | input - |
| test parameters sample volume: 3.5 g agarose | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL bacterial culture | test parameters : ~45 min kit run time, sample volume: 25-200 mL bacterial culture |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Tylko elementy zestawu
- Gel Solubilization Solution
- Elution Solution (10 mM Tris-HCl, pH 9.0)
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
The GenElute Gel Extraction kit is designed for the rapid purification of 50 bp to 10 kb linear DNA fragments and plasmids from standard or low-melting agarose gels.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| NA1111-1KT | 04061835573714 |