Kluczowe dokumenty
PLN350
GenElute™ Plasmid Miniprep Kit
sufficient for 350 purifications
Synonim(y):
GenElute™ Plasmid Kit, plasmid extraction kit, plasmid isolation kit, plasmid purification kit, Gen Elute
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 350 purifications
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
DNA purification: suitable
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
The DNA is ready for immediate use in applications such as restriction digestion, cloning, PCR, transformation, transcription, and sequencing.
An overnight recombinant E. coli culture is harvested with centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure followed by adsorption of the DNA onto silica in the presence of high salts. Contaminants are then removed by a spin-wash step. Finally, the bound DNA is eluted in water or Tris-EDTA buffer.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Purified plasmid DNA in less than 30 minutes
- Purify up to 15 μg of plasmid DNA
- No detectable genomic DNA or RNA contamination
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)