Przejdź do
96669
7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥90% (HPCE)
Synonim(y):
1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(4-(7-(diethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)phenyl)-, CPM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.44
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥90% (HPCE)
form
solid
fluorescence
λex 391 nm; λem 472 nm in methanol: 2-mercaptoethanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C(C)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O
InChI
1S/C24H22N2O4/c1-4-25(5-2)18-10-11-19-15(3)23(24(29)30-20(19)14-18)16-6-8-17(9-7-16)26-21(27)12-13-22(26)28/h6-14H,4-5H2,1-3H3
InChI key
YGIABALXNBVHBX-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescence probe for glutathione for intact cells; specific advantages: only thio derivative fluoresces, high quantum yield and good Stokes shift
Biochem/physiol Actions
Used to monitor release of thiols, quantitate thiol in microplate reactions, and to distinguish proliferating cancer cells by nucleolar protein staining.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1484802409UC283
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 391 nm; λem 472 nm in methanol: 2-mercaptoethanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
97%
assay
≥95% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W Feng et al.
Molecular pharmacology, 55(5), 821-831 (1999-04-30)
Quinones undergo redox cycling and/or arylation reactions with key biomolecules involved with cellular Ca2+ regulation. The present study utilizes nanomolar quantities of the fluorogenic maleimide 7-diethylamino-3-(4'-maleimidylphenyl)-4-methylcoumarin (CPM) to measure the reactivity of hyperreactive sulfhydryl moieties on sarcoplasmic reticulum (SR) membranes
Victor Goncalves et al.
Analytical biochemistry, 421(1), 342-344 (2011-11-05)
N-myristoylation is the irreversible attachment of a C(14) fatty acid, myristic acid, to the N-terminal glycine of a protein via formation of an amide bond. This modification is catalyzed by myristoyl-coenzyme A (CoA):protein N-myristoyltransferase (NMT), an enzyme ubiquitous in eukaryotes
F C Ayers et al.
Analytical biochemistry, 154(1), 186-193 (1986-04-01)
A microfluorometric assay for thiols has been developed using the thiol-specific fluorochrome N-[4-(7-diethylamino-4-methyl-3-coumarinyl)phenyl]maleimide (CPM). The technique may be used to quantitate either cellular or plasma thiols over a range of 0.01 to 3.0 nmol and may be used with as
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
96669-10MG-F04061833488676