Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3040,00 zł
Nazwa produktu
7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
technique(s)
titration: suitable
color
yellow
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C(C)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O
InChI
1S/C24H22N2O4/c1-4-25(5-2)18-10-11-19-15(3)23(24(29)30-20(19)14-18)16-6-8-17(9-7-16)26-21(27)12-13-22(26)28/h6-14H,4-5H2,1-3H3
InChI key
YGIABALXNBVHBX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a nontoxic substitute for conjugation with antibody(93)
- to aid fluorescent detection of Coenzyme A (CoA-SH) in human N-myristoyltransferases assay (94)
- in thermostability shift assay of recombinant protein(95)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| color yellow | color - | color - | color yellow |
| solubility DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 10 mg/mL, acetone: 10 mg/mL, DMF: soluble |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C1484-25MG | 04061833467626 |