Przejdź do
96599
DL-4-Hydroxy-2-ketoglutaric acid lithium salt
≥90.0% (TLC)
Synonim(y):
4-Hydroxy-2-oxoglutaric acid lithium salt, DL-KHG Li
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6O6 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.10 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.28
Beilstein/REAXYS Number:
1780096
Assay:
≥90.0% (TLC)
Form:
solid
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90.0% (TLC)
form
solid
impurities
≤15.0% water, 3.9-8.4% lithium (anhydrous basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CC(=O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H6O6/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2,6H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
WXSKVKPSMAHCSG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-4-Hydroxy-2-ketoglutaric acid (DL-KHG) is an enzyme substrate for GOT (glutamic oxalacetic aminotransferase) and 2-Keto-4-hydroxyglutarate aldolase, which catalyzes the reversible cleavage of 2-keto-4-hydroxyglutarate yielding pyruvate plus glyoxylate[1]; DL-KHG has been used in mass spectrometry for the rapid analysis of negatively charged water-soluble cellular metabolites.[2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
727643744295098
assay
≥90.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤15.0% water, 3.9-8.4% lithium (anhydrous basis)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)