Przejdź do
95098
(E)-1-Hydroxy-2-methyl-2-butenyl 4-pyrophosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Synonim(y):
(E)-4-Hydroxy-3-methylbut-2-enyl diphosphate lithium salt, 1-Hydroxy-2-methyl-2-(E)-butenyl 4-diphosphate, HDMAPP, HMBPP, HO-DMAPP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
898,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O8P2 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.09 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.85
Assay:
≥95.0% (TLC)
Form:
solid
898,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])OCC=C(CO)C
InChI
1S/C5H12O8P2/c1-5(4-6)2-3-12-15(10,11)13-14(7,8)9/h2,6H,3-4H2,1H3,(H,10,11)(H2,7,8,9)/p-3
InChI key
MDSIZRKJVDMQOQ-UHFFFAOYSA-K
Biochem/physiol Actions
HMB-PP is an intermediate of the non-mevalonate pathway (MEP pathway) of isoprenoid biosynthesis[1][2]; it was shown to be a potent γδ T cell activator[3][4].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
374429659956901
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥90.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I would like to know in which liquid should the HMBPP be resuspended, please?
    1 answer
    1. This product can be dissolved in water.