Przejdź do
96317
6-Chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
≥98.0% (HPLC), powder
Synonim(y):
Salmon α-Gal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
523,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
1504,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16ClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.73
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6-Chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside, ≥98.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-6-1-2-7-8(3-6)16-4-9(7)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
OQWBAXBVBGNSPW-HTOAHKCRSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16555T7407M7633
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
96317-100MG-F04061833054369
96317-25MG-F04061833054376