Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 850,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
850,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluorescence
λex 317 nm; λem 374 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16+/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-CHUNWDLHSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMF: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| fluorescence λex 317 nm; λem 374 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product) | fluorescence - | fluorescence λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product) | fluorescence λex 316 nm; λem 375 nm (Reaction product), λex 317 nm; λem 374 nm (pH9.0), λex 360 nm; λem 449 nm, λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (α-glucosidase) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methylumbelliferyl α-D-galactopyranoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?