Przejdź do
94506
Tetramethylrhodamine-5-maleimide
suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H23N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.50
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
N5(C(=O)C=CC5=O)c1cc(c(cc1)C2=C3CC=C(C=C3Oc4c2ccc(c4)N(C)C)N(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C28H25N3O5/c1-29(2)16-5-9-20-23(14-16)36-24-15-17(30(3)4)6-10-21(24)27(20)19-8-7-18(13-22(19)28(34)35)31-25(32)11-12-26(31)33/h5-9,11-15H,10H2,1-4H3,(H,34,35)
InChI key
KGFLZYXDJDOIEE-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetramethylrhodamine-5-maleimide has been used:
  • to concentrate the eluate and in labeling to create IRE1LDS112C
  • to derivatize green fluorescent protein (GFP) on Cys48 for experiments with the extrinsic fluorescent probe
  • to incubate the single solvent exposed cys mutant to perform protein labeling
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Labeling reagent for protein thiols for cytofluorescence[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
219531850788997
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 543 nm; λem 572 nm in methanol
fluorescence
λex 563 nm; λem 592 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
DMF: 2 mg/mL, clear, acetonitrile: soluble
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥85% (sum of isomers, HPCE)
assay
>90.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A J-protein co-chaperone recruits BiP to monomerize IRE1 and repress the unfolded protein response
Amin-WN, et al.
Cell, 171(7), 1625-1637 (2017)
Specific stereochemistry of OP-1074 disrupts estrogen receptor alpha helix 12 and confers pure antiestrogenic activity
Fanning SW, et al.,
Nature Communications, 9(1), 2368-2368 (2018)
Cytofluorescence techniques for the visualization of distinct pools of protein thiols at the single cell level.
Alfonso Pompella et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 196, 305-312 (2002-08-03)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
94506-5MG-F04061833276822
94506-1MG-F04061826670385