Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6340,00 zł 4438,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1720,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥85% (sum of isomers, HPCE)
form
solid
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 543 nm; λem 572 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(O)=O)N(C)C)c1.CN(C)c6ccc7c(Oc8cc(ccc8C79OC(=O)c%10ccc(cc9%10)C(O)=O)N(C)C)c6
InChI
1S/2C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-19-21(12-15)31-22-13-16(27(3)4)7-10-20(22)25(19)18-8-5-14(23(28)29)11-17(18)24(30)32-25;1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)31-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)25(18)20-11-14(23(28)29)5-8-17(20)24(30)32-25/h2*5-13H,1-4H3,(H,28,29)
InChI key
LBUFYZITRTUEFI-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 543 nm; λem 572 nm in methanol | fluorescence λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 | fluorescence λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| solubility DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 5) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥85% (sum of isomers, HPCE) | assay ≥85% (HPLC) | assay ≥90% (HPCE) | assay ≥95% (TLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 21953-100MG-F | 04061833488775 |
| 21953-500MG-F | 04061838776006 |
![6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/348/284/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5/640/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5.png)