Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 325,00 zł | |
| 500 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1440,00 zł | |
| 1 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 2250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
grade
biotech. grade
Quality Segment
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
crystals, flakes
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05%
refractive index
n20/D 1.62 (lit.)
pH
<1.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 1.60, λ: 280 nm Amax: 0.15
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- to determine its effect on avian embryos during an exposure window encompassing cardiac specification
- as a cell fixative
- to terminate the O-acetylserine (thiol)lyase (OASTL) enzymatic assay
- for the precipitation of acidic ribosomal proteins (RPs)
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade biotech. grade | grade BioPerformance Certified | grade electrophoresis grade | grade ACS reagent |
| assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.0% | assay ≥99% | assay ≥99.5% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals, flakes | form - | form powder or flakes (or crystals) | form flakes |
| pH <1.0 (25 °C, 0.5 M in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 1 g/mL, clear, colorless | solubility water: soluble 81.7 g/L at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroacetic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 91228-1KG | 04061833262474 |
| 91228-500G | 04061833441398 |
| 91228-100G | 04061833262467 |