Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 603,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 959,00 zł |
Informacje o tej pozycji
603,00 zł
Nazwa produktu
Trichloroacetic acid, ACS reagent, for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer, ≥99.5%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
assay
≥99.5% (T), ≥99.5%
form
flakes
quality
for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer
ign. residue
≤0.03% (as SO4)
refractive index
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
solubility
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Estimation of phosphorus in various biological samples (serum, urine and stool ash solutions).[2]
- Elimination of acid-soluble and lipid phosphorous during the determination of deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid and phosphoproteins in animal tissues.[3]
- Preparation of 2-methyl-4-nitroanilinium trichloroacetate trichloroacetic acid (2M4NATCA) crystals.[4]
10% Trichloroacetic acid may be employed for the preparation of radioactive proteins.[5]
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade BioPerformance Certified | grade biotech. grade | grade ACS reagent |
| assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form flakes | form - | form crystals, flakes | form crystalline |
| solubility water: soluble 81.7 g/L at 20 °C | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 g/10 mL |
| vapor pressure 1 mmHg ( 51 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 51 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 51 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 51 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroacetic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 91230-100G | 04061833262481 |
| 91230-1KG | 04061826715413 |
| 91230-500G | 04061833262498 |